Tlačiť
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8133-1G PC8133-500MG PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA 608.05 EUR
APOSPC8133-1G APOSPC8133-500MG APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O
Mw: 316.11 g/mol
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126811
Číslo CAS: 339096-66-1