Tlačiť
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8130-1G PC8130-500MG PC8130-5G
APOSPC8130-1GEA 608.9 EUR
APOSPC8130-1G APOSPC8130-500MG APOSPC8130-5G
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140828
Číslo CAS: 321533-90-8