Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 33.13 EUR
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Mw: 234.15 g/mol
Teplota tavenia: 181…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236297
Číslo CAS: 243977-21-1