Tlačiť
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate
PC8115-1G PC8115-250MG
APOSPC8115-1GEA 912.56 EUR
APOSPC8115-1G APOSPC8115-250MG
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Vzorec: C₆H₆FN₃O₄S
Teplota tavenia: 285…295 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02682109
Číslo CAS: 84806-27-9