Tlačiť
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 29.84 EUR
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09864700
Číslo CAS: 58534-95-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III