Tlačiť
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 107.9 EUR
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅FN₂S
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013336
Číslo CAS: 348-40-3
EINECS: 609-034-6