Tlačiť
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 179.05 EUR
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
For HPLC labeling.
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
Mw: 183.1
Teplota tavenia: 52…54 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00010196
Číslo CAS: 29270-56-2