Tlačiť
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 41.66 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864699
Číslo CAS: 216766-13-1