Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8069-1G PC8069-5G
APOSPC8069-1GEA 136.59 EUR
APOSPC8069-1G APOSPC8069-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C6H3F4N
Mw: 165.883 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864698
Číslo CAS: 936841-73-5