Tlačiť
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 208.58 EUR
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅S
Teplota varu: 77…78 °C/10mmHg
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03425928
Číslo CAS: 774-93-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III