Tlačiť
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 69.8 EUR
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃OS
Teplota tavenia: 28…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236332
Číslo CAS: 713-67-7