Tlačiť
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium (IV) fluoride
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 103.34 EUR
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Zirconium tetrafluoride
Vzorec: F₄Zr
Mw: 167.22
Teplota varu: 910 °C
Teplota tavenia: 640 °C
Hustota: 4.43 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011307
Číslo CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10308