Tlačiť
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 149.81 EUR
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.4795 g/mol
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800902
Číslo CAS: 951884-02-9