Tlačiť
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 291.61 EUR
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Mw: 188.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038392
Číslo CAS: 148893-72-5