Tlačiť
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
PC8034-100G PC8034-25G PC8034-5G
APOSPC8034-100GEA 172.24 EUR
APOSPC8034-100G APOSPC8034-25G APOSPC8034-5G
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Zinc trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Zn
Mw: 363.53
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013229
Číslo CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
OSN: 3261
ADR: 8 III