Tlačiť
Zinc fluoride, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 103.49 EUR
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, anhydrous 99%
Zinc fluoride
Vzorec: F₂Zn
Teplota varu: 1500 °C
Teplota tavenia: 872 °C
Hustota: 4,95 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011298
Číslo CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9