Tlačiť
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 424.39 EUR
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NS
Teplota tavenia: 30…34 °C
Teplota vzplanutia: 90,55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236333
Číslo CAS: 347-55-7
EINECS: 206-473-1