Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 116.16 EUR
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
Mw: 204.15 g/mol
Teplota tavenia: 115…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051703
Číslo CAS: 339-59-3