Xenon difluoride 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Xenon(II) fluoride
PC8020-1G
PC8020-25G
PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA
99.88
EUR
APOSPC8020-1G
APOSPC8020-25G
APOSPC8020-5G
Xenon difluoride 99,9%
Xenon difluoride
Convenient fluorinating agent
Vzorec:
F₂Xe Mw: 169.29 Teplota varu: 114 Teplota tavenia: 129 °C Hustota: 4.32 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040538 Číslo CAS: 13709-36-9 EINECS: 237-251-2 OSN: 3087 ADR: 5.1+6.1 II Merck Index: 14,10072 |