Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 179.3 EUR
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Teplota varu: 134…138 °C
Teplota tavenia: 38…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045621
Číslo CAS: 13544-06-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III