Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-thiotoluene
PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 315.24 EUR
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Vzorec: C₇H₇FS
Mw: 142.19 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06201800
Číslo CAS: 845823-04-3