Tlačiť
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7987-1G PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA 70.1 EUR
APOSPC7987-1G APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₅H₂F₁₀O₃S
Mw: 332.12 g/mol
Teplota varu: 118…120 °C/732mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093339
Číslo CAS: 6401-01-0
OSN: 2927
ADR: 6.1+8 II