Tlačiť
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 61.77 EUR
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂F₂IN
Teplota varu: 85…87 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 41…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743595
Číslo CAS: 685517-67-3