Tlačiť
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7973-1G PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA 173.84 EUR
APOSPC7973-1G APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂BrFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800899
Číslo CAS: 951884-50-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III