Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC7971-1G PC7971-5G PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7971-1G APOSPC7971-5G APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Mw: 241.995 g/mol
Teplota tavenia: 170…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02691223
Číslo CAS: 76041-73-1