Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 178.1 EUR
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 65…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115981
Číslo CAS: 256417-11-5