Tlačiť
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 316.84 EUR
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Mw: 165.12 g/mol
Teplota tavenia: 214…216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094454
Číslo CAS: 164149-28-4