Tlačiť
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7962-1G PC7962-250MG PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 116.16 EUR
APOSPC7962-1G APOSPC7962-250MG APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NS
Mw: 179.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864680
Číslo CAS: 121307-80-0