Tlačiť
ω-Fluoroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-1-phenylethanone, Phenacyl fluoride
PC7958-1G PC7958-250MG
APOSPC7958-1GEA 99.48 EUR
APOSPC7958-1G APOSPC7958-250MG
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 61,5…64.4 °C/1.3mmHg
Teplota tavenia: 26…27 °C
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08461612
Číslo CAS: 450-95-3
OSN: 1759
ADR: 8,III