Tlačiť
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7942-1G PC7942-5G
APOSPC7942-1GEA 34.9 EUR
APOSPC7942-1G APOSPC7942-5G
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₇H₁₉F₃O₃SSi
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01941212
Číslo CAS: 92886-86-7
OSN: 1760
ADR: 8,III