Tlačiť
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3,5-Tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
PC7925-25G PC7925-100G
APOSPC7925-25GEA 175.05 EUR
APOSPC7925-25G APOSPC7925-100G
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Vzorec: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Mw: 468.54 g/mol
Teplota varu: 135 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 34…36 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054667
Číslo CAS: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7