Tlačiť
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 122.97 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Vzorec: C₆F₉N₃
Mw: 285.07
Teplota varu: 98…99 °C/748mmHg
Hustota: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042436
Číslo CAS: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III