Tlačiť
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 46.87 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₃F₉
Mw: 282.105 g/mol
Teplota varu: 119.6 °C/750mmHg
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 1.5139 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054722
Číslo CAS: 729-81-7
OSN: 1993
ADR: 3 III