Tlačiť
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 389.35 EUR
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₄
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09475898
Číslo CAS: 957120-22-8