Tlačiť
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G PC7914-25G PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7914-1G APOSPC7914-25G APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClFNO
Mw: 177.6000 g/mol
Teplota tavenia: 201…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800850
Číslo CAS: 178671-97-1