Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 39.79 EUR
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Teplota tavenia: 42…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777155
Číslo CAS: 847502-87-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III