Tlačiť
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 EUR
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Mw: 162.11
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095329
Číslo CAS: 80025-72-5