Tlačiť
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7900-1G PC7900-250MG PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA 147.21 EUR
APOSPC7900-1G APOSPC7900-250MG APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Vzorec: C₉F₁₅N₃
Teplota varu: 121…122 °C
Hustota: 1,6506 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042437
Číslo CAS: 858-46-8
EINECS: 212-724-6