Tlačiť
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propane
PC7896-1G PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-1GEA 0 EUR
APOSPC7896-1G APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Vzorec: C₈HF₁₇O₂
Teplota varu: 103…105 °C
Teplota tavenia: –122 °C
Hustota: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054714
Číslo CAS: 3330-14-1