Tlačiť
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 26.55 EUR
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄F₂O₂
Teplota varu: 70…71 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 55…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115828
Číslo CAS: 107873-03-0
OSN: 3261
ADR: 8,III