Tlačiť
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 58.48 EUR
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116336
Číslo CAS: 405-09-4