Tlačiť
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 83.03 EUR
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062377
Číslo CAS: 183237-86-7