Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 179.05 EUR
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13
Teplota tavenia: 222…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428569
Číslo CAS: 329014-60-0