Tlačiť
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 181.45 EUR
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Mw: 202.16
Teplota tavenia: 201…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258849
Číslo CAS: 124728-45-6