Tlačiť
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₁₀H₈F₆O
Mw: 258.16 g/mol
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632521
Číslo CAS: 368-63-8