Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7867-100G
PC7867-250G
PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA
49.67
EUR
APOSPC7867-100G
APOSPC7867-250G
APOSPC7867-25G
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Vzorec:
C₄H₉F₃O₃SSi Mw: 222.26 Teplota varu: 37…40 °C/12mmHg Hustota: 1.228 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 25 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000406 Číslo CAS: 27607-77-8 EINECS: 248-565-4 OSN: 2924 ADR: 3+8 III Merck Index: 12,09849 |