Tlačiť
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 49.67 EUR
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Vzorec: C₄H₉F₃O₃SSi
Mw: 222.26
Teplota varu: 37…40 °C/12mmHg
Hustota: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000406
Číslo CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
OSN: 2924
ADR: 3+8 III
Merck Index: 12,09849