Tlačiť
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 270.38 EUR
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236274
Číslo CAS: 243863-39-0