Tlačiť
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 399.52 EUR
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₅N₂
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840200
Číslo CAS: 675602-89-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III