Tlačiť
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,4-Trifluoro-DL-valine
PC7855-250MG PC7855-100MG
APOSPC7855-250MGEA 700.36 EUR
APOSPC7855-250MG APOSPC7855-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C₅H₈F₃NO₂
Teplota tavenia: 245…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021721
Číslo CAS: 16063-79-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III